Kluczowe dokumenty
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
Wybierz wielkość
1 EA
180,00 zł
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66311
dł. tłuczka
114 mm
Opis ogólny
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Zastosowanie
Tłuczek porcelanowy 1238 nadaje się do kruszenia, mielenia i mieszania.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is the inner surface smooth or rough ?
    1 answer
    1. This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.