Z328782
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 3.5 mm, bar diam. 3.5 mm
Wybierz wielkość
173,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
173,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cylindrical
producent / nazwa handlowa
BRAND 137101
BRAND
Długość
3.5 mm
śr. pręta
3.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Cylindryczne mieszadła magnetyczne1191 są okrągłe i mają gładką powierzchnię.
- Rdzenie magnetyczne Alnico V są pokryte wysokiej jakości, odporną na pęknięcia powłoką PTFE (politetrafluoroetylen).
- Idealne do dużych objętości lub bardzo lepkich mieszanin.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)