Przejdź do
Z329010
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 40 mm, bar diam. 8 mm
Synonim(y):
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137430
Packaging:
pack of 10
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137430
L
40 mm
bar diam.
8 mm
ring diam.
8.5 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137430 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z328987Z328960Z329061
description
L 40 mm, bar diam. 8 mm
description
L 25 mm, bar diam. 6 mm
description
L 15 mm, bar diam. 4.5 mm
description
L 8 mm, bar diam. 3 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137430
manufacturer/tradename
BRAND 137420
manufacturer/tradename
BRAND 137410
manufacturer/tradename
BRAND 137404
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
ring diam.
8.5 mm
ring diam.
7 mm
ring diam.
6 mm
ring diam.
4 mm
bar diam.
8 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
3 mm
L
40 mm
L
25 mm
L
15 mm
L
8 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)