Przejdź do
Z328952
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
Synonim(y):
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137405
Packaging:
pack of 10
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137405
L
12 mm
bar diam.
4.5 mm
ring diam.
6 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137405 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z328979Z328995Z329002
description
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
description
L 20 mm, bar diam. 6 mm
description
L 30 mm, bar diam. 6 mm
description
L 35 mm, bar diam. 6 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137405
manufacturer/tradename
BRAND 137415
manufacturer/tradename
BRAND 137425
manufacturer/tradename
BRAND 137427
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
ring diam.
6 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
7.5 mm
ring diam.
8 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)