Kluczowe dokumenty
Z327107
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Wybierz wielkość
1 EA
366,00 zł
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
366,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37453
zakres pomiaru objętości
1000 mL, accuracy: 0.4 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR37453 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)