Kluczowe dokumenty
Z153958
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
Synonim(y):
zakrętki do butelek, zakrętki do butelek szklanych
Wybierz wielkość
10 EA
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
413,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red PBT (with PTFE seal)
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-45-180 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Czerwony korek GL z politereftalanu butylenu (PBT) i pierścienie wlewowe z ETFE zapewniają większą odporność termiczną i chemiczną niż równoważne elementy z polipropylenu. Zakrętka posiada wkładkę z PTFE zapewniającą skuteczne uszczelnienie. Pierścień wlewowy z ETFE zapewnia nalewanie bez kapania.
Klasyczna butelka laboratoryjna z gwintowaną zakrętką GL jest wyposażona w wypróbowany i przetestowany system uszczelniania korka zapewniający szczelne zamknięcie. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym z pasującymi pierścieniami do nalewania. Rozróżnianie typów mediów jest uproszczone, a wymiana zakrętek i ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego są znacznie zmniejszone.
Cechy i korzyści
  • Zakrętka do wysokich temperatur
  • Wysoka wydajność
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)