Przejdź do
Z326216
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonim(y):
analytical flask, glass flask, graduated flask, measuring flask, volumetric flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass
Packaging:
pack of 2
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
feature
cap: no, class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL, accuracy: 0.1 mL
capacity
100 mL
General description
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR37049 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z326178Z326224Z326232
description
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
description
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
description
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
description
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
feature
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN)., cap: no
feature
cap: no, class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
feature
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN)., cap: no
feature
cap: no, class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
capacity
100 mL
capacity
10 mL
capacity
200 mL
capacity
250 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
material
borosilicate glass
material
wide-neck , borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
volume measuring range
100 mL, accuracy: 0.1 mL
volume measuring range
10 mL, accuracy: 0.04 mL
volume measuring range
200 mL, accuracy: 0.15 mL
volume measuring range
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)