Merck
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
Synonim(y):
FDF138A
Wybierz wielkość
1 EA
311,00 zł
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
311,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
class A tolerance
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF138A
pojemność
1000 mL
Zastosowanie
Do dokładnego przygotowywania roztworów, w przypadku których szklane alternatywy nie byłyby odpowiednie
Cechy i korzyści
Doskonała przejrzystość i kalibracja zgodnie z normą ISO 1042
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)