Kluczowe dokumenty
WH0386618M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCTD4 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-bA321C24.3, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 4
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCTD4(386618)
Opis ogólny
Domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 4 (KCTD4) jest sugerowana jako podjednostka kanału jonowego, a kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 13.
Immunogen
KCTD4 (AAH18063, 1 a.a. ~ 259 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MERKINRREKEKEYEGKHNSLEDTDQGKNCKSTLMTLNVGYLYITQKQTLTKYPDTFLEGIVNGKILCPFDADGHYFIDRDGLLFRHVLNFLRNGELLLPEGFRENQLLAQEAEFFQLKGLAEEVKSRWEKEQLTPRETTFLEITDNHDRSQGLRIFCNAPDFISKIKSRIVLVSKSRLDGFPEEFSISSNIIRFKYFIKSENGTRLVLKEDNTFVCTLETLKFEAIMMALKCGFRLLTSLDCSKGSIVHSDALHFIK
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 4 (KCTD4) jest regulowana w dół w chondrosis.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muhammad Farooq Rai et al.
Arthritis and rheumatism, 65(8), 2090-2101 (2013-05-10)
Meniscus tears are associated with a heightened risk of osteoarthritis. This study aimed to advance our understanding of the metabolic state of injured human meniscus at the time of arthroscopic partial meniscectomy through transcriptome-wide analysis of gene expression in relation
John J Orczyk et al.
The Journal of comparative neurology, 524(1), 152-159 (2015-06-26)
The effects of infraorbital nerve (ION) transection on gene expression in the adult male rat barrel cortex were investigated using RNA sequencing. After a 24-hour survival duration, 98 genes were differentially regulated by ION transection. Differentially expressed genes suggest changes
Brooke L Fridley et al.
BMC medical genomics, 7, 21-21 (2014-04-30)
Genome-wide interrogation of DNA methylation (DNAm) in blood-derived leukocytes has become feasible with the advent of CpG genotyping arrays. In epithelial ovarian cancer (EOC), one report found substantial DNAm differences between cases and controls; however, many of these disease-associated CpGs