Key Documents
WH0093185M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF8 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD81P3, Anti-EWI2, Anti-PGRL, Anti-immunoglobulin superfamily, member 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGSF8(93185)
Immunogen
IGSF8 (AAH04108, 220 a.a. ~ 322 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGAPGPGRLVAQLDTEGVGSLGPGYEGRHIAMEKVASRTYRLRLEAARPGDAGTYRCLAKAYVRGSGTRLREAASARSRPLPVHVREEGVVLEAVAWLAGGT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services