Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0003728M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JUP antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTNNG, Anti-DP3, Anti-DPIII, Anti-PDGB, Anti-PKGB, Anti-junction plakoglobin
Wybierz wielkość
100 μG
2530,00 zł
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JUP(3728)
Opis ogólny
Gen ten koduje główne białko cytoplazmatyczne, które jest jedynym znanym składnikiem wspólnym dla submembranowych płytek zarówno desmosomów, jak i połączeń pośrednich. Białko to tworzy odrębne kompleksy z kadherynami i kadherynami desmosomalnymi i jest członkiem rodziny katenin, ponieważ zawiera wyraźny powtarzający się motyw aminokwasowy zwany powtórzeniem armadillo. Mutacja w tym genie jest związana z chorobą Naxos. W genie tym występuje alternatywny splicing; jednak nie wszystkie transkrypty zostały w pełni opisane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JUP (AAH11865.1, 1 a.a. ~ 745 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEVMNLMEQPIKVTEWQQTYTYDSGIHSGANTCVPSVSSKGIMEEDEACGRQYTLKKTTTYTQGVPPSQGDLEYQMSTTARAKRVREAMCPGVSGEDSSLLLATQVEGQATNLQRLAEPSQLLKSAIVHLINYQDDAELATRALPELTKLLNDEDPVVVTKAAMIVNQLSKKEASRRALMGSPQLVAAVVRTMQNTSDLDTARCTTSILHNLSHHREGLLAIFKSGGIPALVRMLSSPVESVLFYAITTLHNLLLYQEGAKMAVRLADGLQKMVPLLNKNNPKFLAITTDCLQLLAYGNQESKLIILANGGPQALVQIMRNYSYEKLLWTTSRVLKVLSVCPSNKPAIVEAGGMQALGKHLTSNSPRLVQNCLWTLRNLSDVATKQEGLESVLKILVNQLSVDDVNVLTCATGTLSNLTCNNSKNKTLVTQNSGVEALIHAILRAGDKDDITEPAVCALRHLTSRHPEAEMAQNSVRLNYGIPAIVKLLNQPNQWPLVKATIGLIRNLALCPANHAPLQEAAVIPRLVQLLVKAHQDAQRHVAAGTQQPYTDGVRMEEIVEGCTGALHILARDPMNRMEIFRLNTIPLFVQPLYSSVENIQRVAAGALCELAQDKEAADAIDAEGASAPLMELLHSRNEGTATYAAAVLFRISEDKNPDYRKRVSVELTNSLFKHDPAAWEAAQSMIPINEPYGDDLDATYRPMYSSDVPLDPLEMHMDMDGDYPIDTYSDGLRPPYPTADHMLA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)