Przejdź do
ABT407
Przeciwciało anty-MYOZAP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Myocardial zonula adherens protein, GRINL1A upstream protein, Gup
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Myocardial zonula adherens protein, znane również jako GRINL1A upstream protein (Gup) i kodowane przez nazwę genu MYZAP lub MYOZAP, jest 54 kDa wysoce konserwatywnym białkiem sercowym. Ulega silnej ekspresji w sercu i płucach i jest nowym składnikiem krążka międzykomórkowego. MYOZAP oddziałuje z białkiem oddziałującym z fosfatazą miozyny-RhoA (MRIP) i działa jako aktywator sygnalizacji SRF zależnej od Rod. Badanie nokautu u danio pręgowanego skutkuje kardiomiopatią z ciężką dysfunkcją. Gen MYOZAP jest częścią złożonej jednostki transkrypcyjnej, która obejmuje gen receptora glutaminianu, jonotropowego, podobnego do Nmetylo-D-asparaginianu 1A (GRINL1A). Transkrypcja tego genu zachodzi w górnym promotorze, z dwiema różnymi grupami alternatywnie splicowanych wariantów: Gup dla transkryptów GRINL1A upstream i Gcom dla połączonych transkryptów GRINL1A.
Zaobserwowano ~54 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 11 izoform wytwarzanych przez alternatywny splicing w zakresie od ~44 kDa do ~54 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego MYOZAP.
Application
Przeciwciało anty-MYOZAP wykrywa poziom MYOZAP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w MYOZAP.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected MYOZAP in rat kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA039827MABT11MABT339
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone R40.76, from rat
description
clone 5G6.1, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)