Kluczowe dokumenty
MAB2083
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-γ-katenina, klon 11E4
clone 11E4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Plakoglobin
Wybierz wielkość
100 μG
1880,00 zł
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JUP(3728)
Specyficzność
Wytwarzany przez immunizację rekombinowaną ludzką G-kateniną.
Zastosowanie
Immunohistochemia: Utrwalacz Histochoice jest skuteczny.
Immunocytochemia: Skuteczny dla linii komórkowych A431 i HT1080.
Immunoblotting
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj γ-kateninę za pomocą tego przeciwciała anty-γ-kateninowego, klon 11E4 zatwierdzonego do stosowania w IP, WB, IC, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn o stężeniu 1 mg/ml w 0,02 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,25 M NaCl, zawierający 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuming Mao et al.
The Journal of biological chemistry, 286(2), 1283-1291 (2010-11-17)
Pemphigus vulgaris (PV) is a potentially fatal blistering disease characterized by autoantibodies against the desmosomal adhesion protein desmoglein (Dsg) 3. Whether autoantibody steric hindrance or signaling through pathways such as p38 MAPK is primary in disease pathogenesis is controversial. PV
Sanjay Chauhan et al.
The Journal of biological chemistry, 279(2), 937-944 (2003-10-25)
We recently generated an HT-1080-derived cell line called HT-AR1 that responds to dihydrotestosterone (DHT) treatment by undergoing cell growth arrest in association with cytoskeletal reorganization and induction of neuroendocrine-like cell differentiation. In this report, we show that DHT induces a
Xuming Mao et al.
The Journal of investigative dermatology, 129(4), 908-918 (2008-11-28)
The intercellular interactions of the desmosomal cadherins, desmoglein and desmocollin, are required for epidermal cell adhesion. Pemphigus vulgaris (PV) is a potentially fatal autoimmune blistering disease characterized by autoantibodies against desmoglein (Dsg) 3. During calcium-induced desmosome assembly, treatment of primary
Marihan Hegazy et al.
Current protocols in cell biology, 89(1), e115-e115 (2020-10-13)
Biochemical methods can reveal stable protein-protein interactions occurring within cells, but the ability to observe transient events and to visualize the subcellular localization of protein-protein interactions in cells and tissues in situ provides important additional information. The Proximity Ligation Assay®