Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000817M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK2D antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMKD, Anti-MGC44911, Anti-calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II delta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bλ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK2D(817)
Opis ogólny
Gen kodujący kinazę białkową IIδ zależną od wapnia/kalmoduliny (CAMK2D) zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 4q26. Kodowane białko należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych i podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca2+/kalmoduliny.
Produkt tego genu należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych i podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca2+/kalmoduliny. Sygnalizacja wapniowa jest kluczowa dla kilku aspektów plastyczności w synapsach glutaminergicznych. W komórkach ssaków enzym składa się z czterech różnych łańcuchów: α, β, γ i δ. Produktem tego genu jest łańcuch δ. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Odrębne izoformy tego łańcucha mają różne wzorce ekspresji
Immunogen
CAMK2D (AAH32784, 301 a.a. ~ 410 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KGAILTTMLATRNFSAAKSLLKKPDGVKESTESSNTTIEDEDVKARKQEIIKVTEQLIEAINNGDFEAYTKICDPGLTAFEPEALGNLVEGMDFHRFYFENALSKSNKPI
Działania biochem./fizjol.
Jako podjednostka kompleksu kinazy białkowej II zależnej od wapnia/kalmoduliny, kompleks kinazy białkowej II zależnej od wapnia/kalmoduliny δ (CAMK2D) moduluje funkcje kanałów jonowych i białek obsługujących Ca2+. Reguluje również fosforylację i acetylację histonów. Wykazano, że CAMK2D ulega nadekspresji w mięśniu sercowym pacjentów z cukrzycą.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Control of histone H3 phosphorylation by CaMKII? in response to haemodynamic cardiac stress.
Awad S
The Journal of Pathology, 235, 606-618 (2015)
The role of CaMKII in diabetic heart dysfunction.
Daniels L
Heart Failure Reviews, 20, 589-600 (2015)
Inhibition of elevated Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II improves contractility in human failing myocardium.
Sossalla S
Circulation Research, 107, 1150-1161 (2010)
Genes for Fibrogenesis in the Determination of Susceptibility to Myocardial Infarction
Goncharova IA
Molekuliarnaia Biologiia, 50, 94-105 (2016)
Joshua Abd Alla et al.
Nature cardiovascular research, 2(11), 1044-1059 (2023-01-01)
Tetralogy of Fallot (TOF) is one of the most prevalent congenital heart defects, with adverse cardiac remodeling and long-term cardiac complications. Here, searching for pathomechanisms, we find upregulated bublin coiled-coil protein (BBLN) in heart specimens of TOF patients with cyanosis