Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki06 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 lipca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human (sequence homology 14/15)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TXN(7295)
Immunogen
Application
Sugerowane rozcieńczenie i bufor blokujący to TBST zawierający 5% beztłuszczowego mleka. Sugerowany procent żelu to 15%. Sugerowany czas inkubacji to noc.
Neuroscience
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... TXN(7295) | Gene Information human ... TXN(7295) | Gene Information human ... TXN(7295) | Gene Information human ... TXN(7295) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c