Przejdź do
WG16
Wright-Giemsa Stain, Modified
Wright-Giemsa Stain, Modified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
eCl@ss:
42039003
NACRES:
NA.47
MDL number:
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WG32WG128WS16
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.3%
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright-Giemsa Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the preservation process for slides stained with the Wright-Giemsa stain if they cannot be viewed immediately?
    1 answer
    1. the Wright Giemsa Modified solution is intended for staining peripheral blood or bone marrow smears, without mention of staining tissue sections. If staining smears, simply complete the staining procedure as directed in the IFU, then store the dried slides in a slide folder or box without coverslipping, as coverslipping is not recommended and is not a common practice in hospital settings.
      For long-term storage, slides are typically stored in slide file cabinets, and oil immersion is usually not required. However, if slides need to be viewed under oil immersion, a coverslip can be placed atop the stained slide, and once viewed, the coverslip can be removed and discarded. Any excess oil can be absorbed using a Kimwipe or tissue paper without wiping, as wiping may remove stained cells from the slide.
      Although no formal studies have been conducted to determine the longevity of stained slides, it is expected that the staining should be adequate for several weeks or months. For longer retention, it is suggested to take pictures of several fields from the slides for archival purposes.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review