Przejdź do
WS32
Wright Stain, Modified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
803,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
803,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Wright Stain is a polychromatic dye, used for microscopic examination of blood to identify different cell types.
Application
Wright Stain, Modified has been used in hematological assays, to obtain the differential count of leukocytes.
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Other Notes
Wright stain, 0.3%, buffered at pH 6.8 in methanol. Contains stabilizers and surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WS16WG32WG128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
0.3%
concentration
0.3%
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it possible to provide the actual chemical ingredient list of the Wright stains?
    1 answer
    1. The Instructions for Use and the SDS offer some basic information regarding the formulation for Wright Stain WS32. However, the actual production formulation is considered proprietary.