Kluczowe dokumenty
SAB4502553
Sigma-Aldrich
Anti-Paxillin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PAX-1, PAXI, Paired box protein Pax-1, paxillin, paxillin α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PXN(5829)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Paxillinwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Paxillin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Paxillin.
Zakres immunogenów: 85-134
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Sivaraman et al.
Cell biology international, 46(3), 391-402 (2021-12-10)
The surface properties of three-dimensional scaffolds are improved by coating or covalently linking certain adhesion-promoting proteins or peptides. In the present study, the effect of type I collagen-derived peptide (GKNGDDGEA) on adhesion and proliferation of HaCaT keratinocytes and NIH3T3 murine
K Sivaraman et al.
Life sciences, 226, 140-148 (2019-04-16)
The surface modification of biomaterials with matrikines for tissue engineering application is one of the recent approaches to improve their biocompatibility. In an earlier study, a peptide containing 21 amino acid isolated from bovine tendon collagen was shown to promote
Yashavantha L Vishweshwaraiah et al.
Nature communications, 12(1), 6615-6615 (2021-11-18)
Advances in protein design have brought us within reach of developing a nanoscale programming language, in which molecules serve as operands and their conformational states function as logic gates with precise input and output behaviors. Combining these nanoscale computing agents
Andrey V Cybulsky et al.
Physiological reports, 12(1), e15897-e15897 (2024-01-02)
SLK controls the cytoskeleton, cell adhesion, and migration. Podocyte-specific deletion of SLK in mice leads to podocyte injury as mice age and exacerbates injury in experimental focal segment glomerulosclerosis (FSGS; adriamycin nephrosis). We hypothesized that adhesion proteins may be substrates
Yashoda Chandorkar et al.
Nature communications, 10(1), 4027-4027 (2019-09-08)
Cells feel the forces exerted on them by the surrounding extracellular matrix (ECM) environment and respond to them. While many cell fate processes are dictated by these forces, which are highly synchronized in space and time, abnormal force transduction is
Produkty
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.