Merck
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Synonim(y):
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
Wybierz wielkość
10 MG
768,00 zł
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
768,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
ciąg SMILES
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
Klucz InChI
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA3(140)
Działania biochem./fizjol.
Silny, selektywny i konkurencyjny antagonista receptora adenozynyA3.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)