Kluczowe dokumenty
V2375
Vanillin
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.3 (vs air)
ciśnienie pary
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
tw
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup