Przejdź do
55543
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2045122
Assay:
≥98.0% (HPLC)
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
158-161 °C
functional group
carbonyl, hydroxyl
polymer architecture
functionality: heterobifunctional
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI key
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
757918
description
≥98.0% (HPLC)
description
average Mn 5,000
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
158-161 °C
mp
-
polymer architecture
functionality: heterobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
functional group
hydroxyl, carbonyl
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)