Kluczowe dokumenty
TMO362004-9050
Nalgene® diagnostic bottle without cap
amber high-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
Butelka o małej pojemności, Butelki PPCO
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber high-density polyethylene
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362004-9050
pojemność
15 mL
15 mL
Opis ogólny
Bezpieczne przechowywanie i wysyłanie wrażliwych na światło próbek diagnostycznych i cennych odczynników w małych ilościach dzięki butelkom diagnostycznym Nalgene Opaque Amber HDPE firmy Thermo Scientific, używanym w zestawach testowych i wielu zastosowaniach o małej objętości. Te nieprzezroczyste, bursztynowe butelki z polietylenu o wysokiej gęstości są przeznaczone do stosowania z odczynnikami wrażliwymi na światło i są pakowane bez zamknięć, dzięki czemu można je dopasować do różnych kolorowych zamknięć (nr kat. 362150).
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)