Kluczowe dokumenty
TMO332189-0016
Nalgene® economy wide-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 500 mL, case of 125 ea
Synonim(y):
Butelka HDPE, butelka nalgene HDPE
Wybierz wielkość
125 EACH
2120,00 zł
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 EACH
2120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 332189-0016
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Wykonuj krótkoterminowe zadania laboratoryjne i terenowe za pomocą butelek ekonomicznych Nalgene Wide-Mouth HDPE z zamknięciem firmy Thermo Scientific. Te lekkie, półprzezroczyste butelki są lekką wersją oryginalnych butelek Nalgene, pakowanych luzem dla maksymalnej oszczędności. Cieńsze i bardziej elastyczne niż butelki Nalgene Lab Quality, mają szeroki otwór ułatwiający napełnianie i oferują doskonałą odporność chemiczną na większość kwasów, zasad i alkoholi.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)