Key Documents
T8806
Thymopentin
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
TP5, Arg-Lys-Asp-Val-Tyr
About This Item
Polecane produkty
product name
Thymopentin, ≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C30H49N9O9/c1-16(2)24(28(46)38-22(29(47)48)14-17-8-10-18(40)11-9-17)39-27(45)21(15-23(41)42)37-26(44)20(7-3-4-12-31)36-25(43)19(32)6-5-13-35-30(33)34/h8-11,16,19-22,24,40H,3-7,12-15,31-32H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,46)(H,39,45)(H,41,42)(H,47,48)(H4,33,34,35)/t19-,20-,21-,22-,24-/m0/s1
Klucz InChI
PSWFFKRAVBDQEG-YGQNSOCVSA-N
Amino Acid Sequence
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3