Przejdź do
A1663
Atrial Natriuretic Peptide human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
ANF 1-28, hANF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C127H203N45O39S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3080.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CS)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CS)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(O)=O
InChI
1S/C127H205N45O39S3/c1-9-64(6)99(121(209)150-52-94(182)151-65(7)100(188)155-76(34-35-91(129)179)109(197)167-85(56-174)104(192)149-53-96(184)153-78(43-62(2)3)102(190)148-54-97(185)154-89(60-212)119(207)164-82(48-92(130)180)114(202)169-86(57-175)116(204)163-81(46-67-23-14-11-15-24-67)113(201)158-73(27-18-39-143-125(135)136)107(195)166-84(122(210)211)47-68-30-32-69(178)33-31-68)172-111(199)75(29-20-41-145-127(139)140)159-115(203)83(49-98(186)187)165-110(198)77(36-42-214-8)160-105(193)71(25-16-37-141-123(131)132)152-95(183)51-146-93(181)50-147-103(191)80(45-66-21-12-10-13-22-66)162-120(208)90(61-213)171-118(206)88(59-177)170-117(205)87(58-176)168-108(196)74(28-19-40-144-126(137)138)156-106(194)72(26-17-38-142-124(133)134)157-112(200)79(44-63(4)5)161-101(189)70(128)55-173/h10-15,21-24,30-33,62-65,70-90,99,173-178,212-213H,9,16-20,25-29,34-61,128H2,1-8H3,(H2,129,179)(H2,130,180)(H,146,181)(H,147,191)(H,148,190)(H,149,192)(H,150,209)(H,151,182)(H,152,183)(H,153,184)(H,154,185)(H,155,188)(H,156,194)(H,157,200)(H,158,201)(H,159,203)(H,160,193)(H,161,189)(H,162,208)(H,163,204)(H,164,207)(H,165,198)(H,166,195)(H,167,197)(H,168,196)(H,169,202)(H,170,205)(H,171,206)(H,172,199)(H,186,187)(H,210,211)(H4,131,132,141)(H4,133,134,142)(H4,135,136,143)(H4,137,138,144)(H4,139,140,145)
InChI key
KGZJRXKGJRJKCB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Application
Atrial natriuretic peptide (ANP) has been used to study its cross reactivity in melanin concentrating hormone (MCH) assay. It has also been used to study its effects in nerve fibres and nerve cell bodies.
Biochem/physiol Actions
Atrial natriuretic peptide (ANP) is synthesized in myoendocrine cells of the heart from which it is released into the circulation. It exerts natriuretic, diuretic, and vasodilatory effects through stimulation of guanylate cyclase-linked NPR-A receptors. It plays an important role in blood volume and blood pressure homeostasis.
Exerts natriuretic, diuretic, and vasodilatory effects through stimulation of guanylate cyclase-linked NPR-A receptors.
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a cardiac hormone, which maintains electrolyte homeostasis. It prevents adrenocorticotropic hormone (ACTH) release and arginine vasopressin secretion. ANP functions as a neurotransmitter and modulates pituitary and vegetative functions.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8208B5900T6674
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Gene Information
human ... NPPB(4879)
Gene Information
human ... TNF(7124)
UniProt accession no.
P01160
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P16860
UniProt accession no.
P01375
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. does it cross react with. mouse 
    1 answer
    1. Although not specifically tested, this material is expected to react with a mouse receptor, as the sequence of this human peptide is identical to the mouse counterpart.