Przejdź do
L2261
Lanatoside C
≥97% (TLC)
Synonim(y):
Digilanide C, Digilanogen C, Isolanide, Lanatigen C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H76O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
985.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-546-1
MDL number:
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O[C@H]3C[C@H](OC(C)=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)O[C@H]5CC[C@@]6(C)[C@H](CC[C@@H]7[C@@H]6C[C@@H](O)[C@]8(C)[C@H](CC[C@]78O)C9=CC(=O)OC9)C5
InChI
1S/C49H76O20/c1-21-43(67-38-17-32(53)44(22(2)62-38)68-39-18-33(64-24(4)51)45(23(3)63-39)69-46-42(58)41(57)40(56)34(19-50)66-46)31(52)16-37(61-21)65-27-9-11-47(5)26(14-27)7-8-29-30(47)15-35(54)48(6)28(10-12-49(29,48)59)25-13-36(55)60-20-25/h13,21-23,26-35,37-46,50,52-54,56-59H,7-12,14-20H2,1-6H3/t21-,22-,23-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,37+,38+,39+,40-,41+,42-,43-,44-,45-,46+,47+,48+,49+/m1/s1
InChI key
JAYAGJDXJIDEKI-PTGWOZRBSA-N
Application
  • Cardiac glycoside sensitization in hepatocellular carcinoma: Research demonstrated that Lanatoside C enhances the sensitivity of hepatocellular carcinoma cells to TRAIL-induced apoptosis through mechanisms involving reactive oxygen species generation, p38MAPK activation, and modulation of mitochondrial transition and autophagy (Rasheduzzaman et al., 2019).
  • Elimination of undifferentiated human embryonic stem cells: Lanatoside C has been shown to selectively eliminate undifferentiated human embryonic stem cells, indicating its potential use in ensuring the safety of stem cell-derived therapies (Lin et al., 2017).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82573MSST0060D0600000
Lanatoside C phyproof® Reference Substance
PHL82573
Lanatoside C
vibrant-m
D0600000
Deslanoside
description
≥97% (TLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanatoside C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)