Przejdź do
P3752
Phosphatase, Acid from potato
lyophilized powder, ≥0.5 unit/mg solid
Synonim(y):
(Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
eCl@ss:
42010102
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-630-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥0.5 unit/mg solid
Biological source:
potato
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
potato
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
mol wt
69 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Acid phosphatase is routinely used to dephosphorylate proteins and nucleic acids. Acid phosphatase is an acid hydrolase that normally resides in lysosomes. It is used as marker for the identification of lysosomes in subcellular fractionations. Acid phosphatase, product P3752, has been used as a control in order to study how Mycobacterium bovis BCG effects the levels of acid phosphatase activity in alveolar macrophages[1].
Biochem/physiol Actions
Acid phosphatase is a cytoplasmic lysosomal hydrolase that catalyzes the conversion of an orthophosphoric monoester and water to an alcohol and orthophosphate[1].
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 4.8 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1146SRE0048P1435
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥0.5 unit/mg solid
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
3.0-10.0 unit/mg solid
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
69 kDa
mol wt
69 kDa
mol wt
-
mol wt
110 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Acid from potato
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)