Merck
T2250
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-diphenylphosphoryl-β-D-mannopyranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
114-115  °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
Klucz InChI
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)