Merck
T1823
Sigma-Aldrich
Tetramethylrosamine chloride salt
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
Synonim(y):
3,6-bis(dimethylamino)-9-phenyl chloride salt, Xanthylium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N2OCl
Masa cząsteczkowa:
378.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161501
opis
Light sensitive
Próba
≥95% (at 254 nm, HPLC)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
fluorescencja
λem 573 nm (+/- 4nm)
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
Zastosowanie
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.