Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
650,00 zł
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) assay
- as a substrate for IgG peroxidase
- in the visualization of immunocomplexes
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?