Kluczowe dokumenty
T0267
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
≥95%
Synonim(y):
Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
mp
69-73 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
Klucz InChI
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)