Merck
T14001
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Synonim(y):
Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Wybierz wielkość
10 G
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
136335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
69-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
Klucz InChI
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Ikai et al.
The Journal of biological chemistry, 265(14), 8280-8284 (1990-05-15)
As a model for the molecular structure of proteins belonging to the alpha 2-macroglobulin family, ovomacroglobulin of reptilian origin was studied by electron microscopy in the original tetrameric form as well as in the dissociated forms into half- and quarter
J B Swaney
Journal of lipid research, 24(3), 245-252 (1983-03-01)
Trypsin digestion of human high density lipoprotein (d 1.125-1.21 g/ml) on which the lysine residues have been masked with the reversible blocking group, 2,3,4,5-tetrahydrophthallic anhydride (THPA), was found to result in the fragmentation of the apoA-I component, but not the
Subat Turdi et al.
Toxicology letters, 178(3), 197-201 (2008-05-10)
Doxorubicin is an effective anthracycline used for cancer therapy. However, the clinical application of doxorubicin has been largely limited by its irreversible cardiotoxicity, which is mainly induced by the primary amine group. In this study, we structurally modified doxorubicin by
[Data providing a basis for the MPEL of tetrahydrophthalic anhydride, tetrahydrophthalamide and hydroxymethyltetrahydrophthalimide in the air of the work environment].
A I Gurova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (12)(12), 37-38 (1985-12-01)
L I O'Connell et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 263(2), 315-322 (1988-06-01)
Modification of glutamate dehydrogenase with 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride at pH 8.0 results in the progressive loss of enzymatic activity and a concomitant increase in the negative charge of the protein. Although the rate of inactivation at room temperature is too rapid