Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; arthritis; diabetes; rheumatological diseases; neurodegenerative disorders; neurological disorders; endocrinological disorders
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) to miara zdolności antyoksydacyjnej określana ilościowo na podstawie potencjału przeciwutleniacza do redukcji żelaza żelazowego (III) do żelaza żelazawego (II). Przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniem przez reaktywne formy tlenu, które powstają w wyniku reakcji utleniania. Ponieważ stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju wielu chorób, w tym choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów i neurodegeneracji, stosowanie przeciwutleniaczy w farmakologii jest intensywnie badane. Przeciwutleniacze są również szeroko stosowane jako suplementy diety i jako konserwanty w szerokiej gamie produktów, takich jak żywność, kosmetyki, guma i benzyna.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania potencjału antyoksydacyjnego redukcji żelaza w ekstraktach roślinnych, żywności, witaminach, suplementach i próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze i mocz.
Biochem/physiol Actions
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit mierzy potencjał antyoksydacyjny, w którym Fe3+ jest redukowany przez przeciwutleniacz do Fe2+. Powstały Fe2+ tworzy barwny kompleks z chromogenem. Intensywność koloru przy 590 nm jest proporcjonalna do FRAP w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres detekcji: 0,5 do 180 µM potencjału redukcji Fe3+
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?