Kluczowe dokumenty
T0250
D-(−)-Tartaric acid
Synonim(y):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Polecane produkty
opis
synthetic
mp
172-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Inne uwagi
Zastosowanie
zastąpiony przez
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.