SRP6487
R spondin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CRISTIN-3, CRISTIN3, FLJ40906, R-spondin-1, RP11-566C13.1, RSPO, RSPO-1, RSPO1, Rspondin, Rspondin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt 40 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 21 is the predicted N-terminal .)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RSPO1(284654)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.