SRP6062
PP2C α human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PP1A, PP2CA, PPM1A, Protein phosphatase 1A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
46.6 kDa (418aa)
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPM1A(5494)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)