The supplied amount of protein is 10 μg. The concentration of the protein is approximately 0.1 μg/μL, but may vary slightly from lot to lot. This minimum purity is 70% as determined by densitometry. The PP2Aa molecular weight is approximately 38 kDa and the PP2R1A molecular weight is approximately 65 kDa as shown in the image below:
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
3400-4600 nmol/min·mg (BIOMOL Green)
mol wt
~38 kDa, ~65 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_002715, NM_014225
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PP2A(5524), PPP2R1A(5518)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL |
| mol wt ~38 kDa, ~65 kDa | mol wt ~64 kDa (Cyclin Y), ~88 kDa (PCTK2) | mol wt ~64 kDa (Cyclin Y), ~72 kDa (PFTK1 (CDK14)) | mol wt ~67 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the measured mass of protein in this product?
1 answer