Kluczowe dokumenty
SRE0037
β-Glucuronidase from abalone
aqueous solution, β-glucuronidase ≥100,000 units/mL
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
Formularz
aqueous solution
Poziom jakości
β-glucuronidase activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤8,000 units/mL sulfatase
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine.
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.