Przejdź do
G7646
β-Glucuronidase from Escherichia coli
Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
Synonim(y):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
500000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Specific activity:
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type VII-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, ~25% biuret
storage temp.
−20°C
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Effective in the hydrolysis of steroid glucuronides.
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Analysis Note
Contains buffer salts and stabilizer.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8420G0751G0762
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
≥300,000 units/g solid
specific activity
≥60,000 units/mL
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
composition
Protein, ~25% biuret
composition
, ~25%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. It is recommended to resuspend the product in which buffer?
    1 answer
    1. This enzyme is lyophilized from a solution containing buffer salts and a stabilizer. The product may be reconsituted at 1 mg/mL in water. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/974/g7646dat.pdf
      Helpful?
  2. Is BSA or other protein components included in the overall percentage listed on the CoA for the product G7646, which is β-Glucuronidase from Escherichia coli (CAS 9001-45-0)?
    1 answer
    1. No. BSA or other protein sources are added to the product except Potassium Phosphate and Sucrose. Although this is a fermentation product, there may be other protein residues in it in a negligible amount. The product is tested by activity, residual protein contaminants are not tested. The protein percentage is the total protein (tested by Biuret method).