Przejdź do
N4645
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Synonim(y):
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-246-5
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases. The reaction produces a soluble end product that is yellow in color. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Application
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • to treat adherent cells in adhesion assay
  • as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay in substrate buffer for ELISA
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the substrate of choice for use with alkaline phosphatase in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It is the substrate of choice in alkaline phosphatase systems due to its high sensitivity. This substrate produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. This product is tested for use in cell culture applications. 4-nitrophenyl phosphate (pNPP), a small-molecule substrate can be used to study on alkaline phosphatases, acid phosphatases etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71768N2640P5994
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
description
tablet
description
40 mg tablets
assay
≥97%
assay
≥99.0% (enzymatic)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)