Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless | solubility water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?