Kluczowe dokumenty
SML3824
DRB18
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,5′-(((4-Chloro-1,2-phenylene)bis(azanediyl))bis(methylene))bis(2-methylphenol), DRB 18, DRB-18
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C(NCC2=CC=C(C)C(O)=C2)=C1)NCC3=CC=C(C)C(O)=C3
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-14-3-5-16(9-21(14)26)12-24-19-8-7-18(23)11-20(19)25-13-17-6-4-15(2)22(27)10-17/h3-11,24-27H,12-13H2,1-2H3
Klucz InChI
WNTAQMQIZGJASL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
DRB18 jest inhibitorem transporterów glukozy (GLUT1-4) klasy I (wychwyt glukozy IC50 = 2.6/8,8/4,5/0,9 µM przy użyciu transfektantów HEK293 GLUT1/2/3/4), który wykazuje większą skuteczność przeciwnowotworową niż WZB117 (WZB-117) w kulturach (IC50 <10 µM w 51 z 60 testowanych kultur nowotworowych vs. Tylko 17 z tych samych 60 kultur przy użyciu WZB117) i hamuje wzrost guza pochodzącego z ksenograftów A549 u myszy in vivo (44% redukcja przy 10 mg/kg i.p. 3x na tk przez 5 tygodni) poprzez zmianę obfitości metabolitów w szlakach związanych z glukozą.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)