Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł 1725,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C2SC(N(CC(C)C)C\2=O)=S)C=C1
InChI
1S/C14H15NO2S2/c1-9(2)8-15-13(17)12(19-14(15)18)7-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,9,16H,8H2,1-2H3/b12-7-
InChI key
GPURHDUTZUYAFI-GHXNOFRVSA-N
Biochem/physiol Actions
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin (Sigma Cat. No. 475954) derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. PFM01 targets MRE11 at a site near the dimer interface, distinct from that occupied by Mirin and PFM39 to allow disruption of the ssDNA-binding groove and selective inhibition against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. While both endonuclease and exonuclease activities are required for MRE11-mediated homologous recombination (HR) repair, only FM01 (100 μM), but not the exonuclease inhibitors Mirin (500 μM) and PFM39 (100 μM), rescues G2-phase double-strand break (DSB) repair defect in HR protein BRCA2-deficient HSC62-hTERT fibroblasts following ionizing irradiation (IR) by blocking HR initiation and thereby allowing non-homologous end joining (NHEJ) to proceed.
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?