Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
Informacje o tej pozycji
902,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
FFPDWNBTEIXJJF-OKDJMAGBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent |
| storage temp. −20°C | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (iodometric) | assay ≥98.0% (iodometric) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 112631-100G | 04061838700100 |
| 07363-25MG | 04061838647986 |