Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł 1793,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SC79, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)OC(=C(C2C(C(=O)OCC)C#N)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
InChI key
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Application
SC79 has been used in western blot analysis as a positive control to measure the extent of phosphorylation of Akt and also to activate Akt that has been suppressed by nitidine chloride, a natural bioactive alkaloid.
Biochem/physiol Actions
SC79 is an AKT activator.
SC79 is an AKT activator. SC79 binds to the plecktrin homology (PH) domain of Akt that mimics the binding of PtdIns(3,4,5)P3 to induce a conformational change in Akt that enhances phosphorylation and activation. SC79 induces cytosolic Akt signaling in cell based assays, and prevents neuronal death in a mouse model of stroke.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SC79
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?