Merck
SML3505
Sigma-Aldrich
KP1339
≥98% (elemental analysis)
Synonim(y):
BOLD-100 without cesium, FFC14A sodium salt, IT-139, KP1019 sodium salt, IndazolH [trans-RuCl(4)-(Indazol)(2)] sodium salt, NKP1339, trans-[Tetrachlorobis(1H-indazole)ruthenate(III)] sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12Cl4N4NaRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥98% (elemental analysis)
Formularz
powder
kolor
, white to very dark grey
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl[Ru-](Cl)(Cl)Cl.C1(C=CC=C2)=C2NN=C1.C3(C=CC=C4)=C4NN=C3.[Na+]
InChI
1S/2C7H6N2.4ClH.Na.Ru/c2*1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7;;;;;;/h2*1-5H,(H,8,9);4*1H;;/q;;;;;;+1;+3/p-4
Klucz InChI
WVVOCRYXBTVDRN-UHFFFAOYSA-J
Działania biochem./fizjol.
KP1339 (sól sodowa KP1019) jest środkiem przeciwnowotworowym opartym na kompleksie ruten-indazol, który indukuje wyraźną apoptozę w wrażliwych komórkach nowotworowych (Capan1/HCT116/SW480/KB-3-1 IC50 w teście MTT = 44/50/145/170 µM) poprzez zaburzenie homeostazy ER i aktywację kaspazy 8 z powodu wyczerpania kluczowych chaperonów komórkowych, w tym BiP/GRP78/HSPA5, w połączeniu ze zwiększonym uszkodzeniem białek. Po podaniu in vivo, KP1339 wykazuje skuteczność przeciwnowotworową w mysim modelu włókniakomięsaka SA-1 (10,5, 21,0, 42,0 mg/150 µL/kg i.v.).
Środek przeciwnowotworowy na bazie kompleksu ruten-indazol w kulturach i in vivo poprzez zaburzenie homeostazy ER poprzez wyczerpanie chaperonów, w tym BiP / GRP78 / HSPA5.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The influence of electroporation on cytotoxicity of anticancer ruthenium(III) complex KP1339 in vitro and in vivo
Anticancer Research, 30, 2055-2063 (2010)
Interaction with Ribosomal Proteins Accompanies Stress Induction of the Anticancer Metallodrug BOLD-100/KP1339 in the Endoplasmic Reticulum
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60, 5063-5068 (2021)
Sensitivity towards the GRP78 inhibitor KP1339/IT-139 is characterized by apoptosis induction via caspase 8 upon disruption of ER homeostasis
Cancer Letters, 404, 79-88 (2017)