Key Documents
SML3384
Cyclovirobuxine D
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(3α,5α,16α,20S)-4,4,14-Trimethyl-3,20-bis(methylamino)-9,19-cyclopregnan-16-ol, (3β,5α,16α,20S)-4,4,14-trimethyl-3,20-bis(methylamino)-9,19-cyclopregnan-16-ol, Bebuxine, CVB-D
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](NC)CC[C@]4(C5)[C@]35CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H46N2O/c1-16(27-6)21-17(29)14-24(5)19-9-8-18-22(2,3)20(28-7)10-11-25(18)15-26(19,25)13-12-23(21,24)4/h16-21,27-29H,8-15H2,1-7H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21-,23+,24-,25+,26-/m0/s1
Klucz InChI
GMNAPBAUIVITMI-ABNIRSKTSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3