Przejdź do
TTR001
Szkiełka kontrolne Acid Fast TISSUE-TROL
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Szkiełka TISSUE-TROL składają się z zatopionych w parafinie skrawków tkanek o znanej charakterystyce i są używane do monitorowania wydajności barwienia w laboratoriach patologicznych. Szkiełka kontrolne Acid Fast TISSUE-TROL to szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie wycinkiem tkanki płucnej myszy zawierającym Mycobacterium gordonae.
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem tkanki płucnej myszy zawierającym Mycobacterium gordonae. Odpowiedni do stosowania z Acid Fast Stain (procedura nr HT80).
Features and Benefits
Histology control slides enhance the accuracy of diagnostic results and ensures compliance with industry standards. TISSUE-TROL slides can improves the reliability of tissue staining procedures and bolster the histology quality control efforts.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Acid Fast Stain (Procedure No. HT80).
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TTR002TTR004TTR012
description
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
description
from human heart
description
from mouse lung containing Candida albicans
description
from human liver
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
biological source
human heart
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
biological source
human liver
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)