Merck
SML3071
Sigma-Aldrich
RG3039
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[[1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperidin-4-yl]methoxy]quinazoline-2,4-diamine, 5-[[1-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-4-piperidinyl]methoxy]-2,4-quinazolinediamine, D157495, PF 06687859, PF-06687859, PF06687859, RG 3039, RG-3039
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23Cl2N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC3)CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=CC=CC2=N1
InChI
1S/C21H23Cl2N5O/c22-15-3-1-4-16(23)14(15)11-28-9-7-13(8-10-28)12-29-18-6-2-5-17-19(18)20(24)27-21(25)26-17/h1-6,13H,7-12H2,(H4,24,25,26,27)
Klucz InChI
MNLHFGXIUJNDAF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
RG3039 jest penetrującym mózg i silnym inhibitorem enzymu zmiatającego mRNA DcpS (difosfataza m7GpppX) in vitro (mysie DcpS IC50 = 3,4 nM) i u myszy in vivo (∼90% i ∼80% zahamowanie mózgowego DcpS, odpowiednio, 2 godziny i 72 godziny po ostatnich 3 mg/kg dziennie ip. od P1 do P10). W mysim modelu ciężkiego rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), RG3039 (10-20 mg/kg/d ip. od P1 do śmierci) zwiększa przeżywalność myszy SMAΔ7 (o 26%) i funkcje motoryczne z ∼50% wzrostem liczby synaps VGLUT1 na neuronach ruchowych L3-L5 (myszy 33,7/WT w P13 vs. myszy 17,2/SMA bez myszy 26,1/SMA z leczeniem RG3039).
Silny inhibitor enzymu DcpS (difosfataza m7GpppX), działający na mózg, o silnym działaniu hamującym rozpad mRNA, wykazujący skuteczność in vivo w mysim modelu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Blazej A Wojtczak et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(18), 5987-5999 (2018-04-21)
The 5' cap consists of 7-methylguanosine (m7G) linked by a 5'-5'-triphosphate bridge to messenger RNA (mRNA) and acts as the master regulator of mRNA turnover and translation initiation in eukaryotes. Cap analogues that influence mRNA translation and turnover (either as
Ariamala Gopalsamy et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(7), 3094-3108 (2017-03-04)
The C-5 substituted 2,4-diaminoquinazoline RG3039 (compound 1), a member of a chemical series that was identified and optimized using an SMN2 promoter screen, prolongs survival and improves motor function in a mouse model of spinal muscular atrophy (SMA). It is
Takuji Yamauchi et al.
Cancer cell, 33(3), 386-400 (2018-02-27)
To identify novel targets for acute myeloid leukemia (AML) therapy, we performed genome-wide CRISPR-Cas9 screening using AML cell lines, followed by a second screen in vivo. Here, we show that the mRNA decapping enzyme scavenger (DCPS) gene is essential for AML
Rocky G Gogliotti et al.
Human molecular genetics, 22(20), 4084-4101 (2013-06-06)
Spinal muscular atrophy (SMA) is caused by insufficient levels of the survival motor neuron (SMN) protein due to the functional loss of the SMN1 gene and the inability of its paralog, SMN2, to fully compensate due to reduced exon 7
Alyssa N Calder et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(22), 10067-10083 (2016-08-05)
Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neurodegenerative disease resulting from pathologically low levels of survival motor neuron (SMN) protein. The majority of mRNA from the SMN2 allele undergoes alternative splicing and excludes critical codons, causing an SMN protein