Przejdź do
M0443
Mirtazapine
≥98% (HPLC), 5-HT2 antagonist; 5-HT3, H1 and α2 antagonist, powder
Synonim(y):
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mirtazapine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Mirtazapine agonizes selective adrenergic and serotonergic receptors so that both NE release and 5-HT1A mediated serotonergic signaling are increased.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP842PHR8952M-128
Mirtazapine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP842
Mirtazapine
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412), Drd1a(24316), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirtazapine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)